Learn More
Gilson™ Colector de fracciones FC204
Código de producto. 16656145 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Con válvula de alta presión
Con válvula de baja presión
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
16656145 Con válvula de alta presión cada uno
16646145 Con válvula de baja presión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16656145 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 171043
En stock
El FC 204 es un colector de fracciones compacto de lecho grande y gran capacidad que permite manipular tubos de ensayo, viales y hasta ocho microplacas de pocillos profundos o poco profundos. Las fracciones se pueden recoger por gota, pico o tiempo, y el colector se puede utilizar con cualquier sistema de HPLC.
  • Se puede adaptar a muchas estrategias de recogida; recoja muestras por pico, gota o tiempo mediante el colector de fracciones FC 204.
  • Añada hasta diez intervalos de tiempo programables para recoger solo aquello que desee y elimine volúmenes de vacío, volúmenes de equilibrado y picos sin interés.
  • En el modo de pico, el colector supervisa una señal del detector para identificar los picos mediante un algoritmo de pendiente adaptativa o un umbral de milivoltios específico.
  • La válvula desviadora de 3 vías evita la contaminación de las fracciones. Los adaptadores multicolumna permiten la recogida de hasta 18 canales independientes.
  • Fácil de usar: gracias al teclado intuitivo, se simplifican la configuración y el funcionamiento autónomo. También es posible controlar el colector a través de un PC con el software TRILUTION™ LC.
  • El FC 204 se puede conectar a cualquier sistema de HPLC mediante señales de contacto.
Especificaciones
Tipo Con válvula de alta presión
Caudal máximo 200 mL/min
Tensión 110/220 V