Learn More
FR-188582, MedChemExpress
Descripción
FR-188582 is a highly selective inhibitor of cyclooxygenase (COX)-2, with an IC50 value of 17 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FR-188582 |
| CAS | 189699-82-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H13ClN2O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C2=CC(Cl)=NN2C3=CC=CC=C3)C=C1)(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 332.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.8 |
| Porcentaje de pureza | 99.21% |
| Mostrar más |