Learn More
FOXS1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Código de producto. 30570417 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30570417 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30570417 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346299F
Rabbit Polyclonal Antibody
FOXS1 Polyclonal antibody specifically detects FOXS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FOXS1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen FKHL18, forkhead (Drosophila)-like 18, forkhead box protein S1, forkhead box S1, Forkhead-like 18 protein, forkhead-related activator 10, Forkhead-related transcription factor 10, forkhead-related transcription factor FREAC-10, FREAC-10, FREAC10forkhead-like 18 (Drosophila), MGC4544
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno forkhead box S1. (Uniprot# O43638)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2307
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG