missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
FOXR1 Polyclonal antibody specifically detects FOXR1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FOXR1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DLNB13, Forkhead box protein N5, forkhead box R1, forkhead box R1 variant 1, FOXN5forkhead box protein R1, MGC149486 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | forkhead box R1. (Uniprot# Q6PIV2) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?