Learn More
FoxP3 Antibody (FOXP3/8277R), DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18577859 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18577859 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18577859 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320943V
Rabbit Monoclonal Antibody
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FoxP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FOXP3/8277R
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa300-431) of human FoxP3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50943
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ