Learn More
FoxP3 Antibody (1054C) [Biotin], R&D Systems™
Código de producto. 18607534 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607534 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607534 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8214B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.07€
    683.55€ / 0.1 ml
    Ahorro 111.52€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FoxP3 Monoclonal specifically detects FoxP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Dual RNAScope ISH-IHC, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FoxP3
Aplicaciones Dual RNAScope ISH-IHC, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1054C
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Dual RNAscope ISH-IHC
Formulación PBS
Alias de gen AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human FoxP3, Met1-Leu71, Accession # Q9BZS1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50943
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus