Learn More
R&D Systems™ FoxP3
Código de producto. 18180663 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18180663 2 μg 2 microgramos
1 options
Código de producto. 18180663 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP229545
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Foxp3, human (full length cDNA) in PCLXSN Retroviral expression vector
  • RetroMax system takes advantages of two properties of 293 cells (high level of transfectibility and strong E1A-mediated stimulation of CMV promoter controlled transcription)
  • 293 cells of nonmurine origin avoid problem of selective packaging and transfer of VL30 genomes (present in all murine packaging cells)
  • Vector supernatants are free of helper virus and are of sufficiently high titer within 2 days of transient transfection in 293 cells
  • For amplification, transform DH-5alpha or XL-1 Blue and plate on LB plates containing 50mg/mL ampicillin
  • Buffer: 20μL 1x TE (10mM Tris, pH 7.5, 1mM EDTA)
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón de almacenamiento 20µL 1x TE (10mM Tris, pH 7.5, 1mM EDTA)
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 2 μg
Vector FoxP3 Vector
Línea de productos Novus