missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO4 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499452 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18499452 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499452 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177174AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FOXO4 Polyclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXO4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AFX, AFX1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 7, Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, forkhead box protein O4, MLLT7MGC120490, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human FOXO4. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of FOXO4. Amino Acid Squence: NQPSEPPEVEPDLGEK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4303
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.