missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18786493 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18786493 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18786493 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP216521

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

FOXO3 Polyclonal specifically detects FOXO3 in Human, Mouse, Rat, Squirrel, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.