Learn More
FOXL2 Antibody (FOXL2/7989R), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18611614 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611614 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611614 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320964PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FOXL2 Monoclonal antibody specifically detects FOXL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno FOXL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FOXL2/7989R
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen BPES, BPES1PINTO, forkhead box L2, forkhead box protein L2, forkhead transcription factor FOXL2, PFRK, POF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human FOXL2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 668
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus