Learn More
FoxH1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Código de producto. 18666709 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18666709 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18666709 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241196AF647
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
FoxH1 Polyclonal antibody specifically detects FoxH1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FoxH1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Fast-1, FAST1forkhead box protein H1, Fast-2, FAST2, Forkhead activin signal transducer 1, Forkhead activin signal transducer 2, forkhead activin signal transducer-1, forkhead box H1, hFAST-1, TGF-beta/activin signal transducer
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of human FOXH1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of FOXH1. Amino Acid Squence: CQPPKRRKKRYLRHDKPPYT
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8928
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus