Descripción
FoxD3 Polyclonal antibody specifically detects FoxD3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FoxD3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | AIS1, forkhead box D3, forkhead box protein D3, HFH2, HNF3/FH transcription factor genesis |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with A synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the human FoxD3. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |