Learn More
Fosaprepitant dimeglumine, MedChemExpress
Descripción
Fosaprepitant dimeglumine (MK-0517) is a prodrug of Aprepitant (HY-10052). Fosaprepitant dimeglumine is a neurokinin-1 receptor antagonist, which is development for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosaprepitant dimeglumine |
| CAS | 265121-04-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C37H56F7N6O16P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | MK-0517 L785298 |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (49.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N=C(CN2[C@@H](C3=CC=C(F)C=C3)[C@@H](O[C@H](C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)OCC2)NN1P(O)(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CNC.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CNC |
| Peso molecular (g/mol) | 1004.83 |
| Mostrar más |