Learn More
Solución salina tamponada formal, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11593192 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de HDPE GL45
Garrafa de HDPE
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11593192 5 L Garrafa de HDPE 5 litros
11503202 1 L Frasco de HDPE GL45 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11593192 Proveedor Reagecon N.º de proveedor FBS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.65€
    39.89€ / 5 litros
    Ahorro 14.76€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Mezcla fijadora de formaldehído en solución salina isotónica para histopatología rutinaria.
  • Fijador para histopatología.
Especificaciones
Forma física Líquido
Envase Garrafa de HDPE
Cantidad 5 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FORMAL BUFFERED SALINE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Sodiumdihydrogenphosphate