Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232L & 323L, CTS™ Series
BIOPHARMA
Código de producto. 16873450
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
232,2 L
322,8 L
Tensión:
230 V
Incluye:
Paquete de pruebas de aceptación de fábrica
Paquete de pruebas de aceptación de fábrica, servicio de campo IQ/OQ
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión Incluye unitSize
16873450 322,8 L 230 V Paquete de pruebas de aceptación de fábrica cada uno
16843450 232,2 L 230 V Paquete de pruebas de aceptación de fábrica, servicio de campo IQ/OQ cada uno
16853450 232,2 L 230 V Paquete de pruebas de aceptación de fábrica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16873450 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3311E
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Realice cultivos de gran volumen con un alto nivel de control de la contaminación con estas incubadores de CO2 apilables Thermo Scientific Forma Steri-Cult - serie CTS, con documentación completa y validación para satisfacer las necesidades de producción de GMP
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubators Cell Therapy Systems (CTS) Series consist of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Forma Steri-Cult incubators offer the ultimate protection for high-value cultures with every element of their design, from the ISO Class 5 HEPA filtration system to their easy cleaning processes and proven automated sterilization cycles. As the largest capacity stackable CO2 incubator in the market today, the CTS Series supports cell therapy needs from research to high volume production, providing the documentation critical to validation every step of the way.
Las incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ están diseñadas para satisfacer las necesidades de los descubrimientos actuales con actualizaciones que funcionan de forma fiable y con un riesgo mínimo de contaminación para acelerar su trabajo. Empezando por la calidad acostumbrada de Thermo Fisher, las estufas microbiológicas Steri-Cult™ han añadido funciones que llevarán su trabajo al siguiente nivel.• Control de contaminación definitivo: esterilización probada de 12 registros para cultivos de alto valor, filtración HEPA en cámara que permite condiciones de cámara ISO clase 5, y un sistema de humidificación externo• Máxima capacidad de cultivo apilable disponible, ideal para cultivos de gran volumen• Sistema de humidificación activa y sensor de CO2 IR con ventilador en cámara para una óptima viabilidad celular• Diseñado para una limpieza sencilla con cámara interior de acero inoxidable 100% electropulido• Compatible con protocolos comunes de instalaciones cGMP y procedimientos de sala limpia, como la tecnología de descontaminación biológica STERIS con peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 11,4 pies cúb.
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Salidas de datos 4-20 mA
Descripción Estufa microbiológica única de 323 l
Capacidad (métrico) 322,8 L
Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Humedad relativa 95 %, controlable
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubador de CO2
Fuente de humedad Depósito de humedad exterior
Incluye Paquete de pruebas de aceptación de fábrica
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20,6 x 28,8 x 32,8 pulg (52,3 x 73,2 x 83,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27 x 43 x 39,4 pulg (68,6 x 109,2 x 100,2 cm)
Peso (imperial) 410 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V