Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales Forma™ serie 900, - 86 °C
Código de producto. 10123102
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Admite:
Cajas (216)
Cajas (288)
Cajas (360)
Capacidad (imperial):
13 pies cúbicos
17,3 pies cúb.
23 pies cúbicos
No. of Doors:
2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Admite Capacidad (imperial) No. of Doors unitSize
10123102 230 V/50 Hz Cajas (216) 13 pies cúbicos 2 1 PCS
10317042 230 V/50 Hz Cajas (288) 17,3 pies cúb. 2 1 PCS
10737554 230 V/50 Hz Cajas (360) 23 pies cúbicos 2 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10123102 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcione una protección de muestras absoluta para aplicaciones de -50 a -86 °C con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie 900.
Proporcione una protección de muestras absoluta para aplicaciones de -50 a -86 °C con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie 900. Estos congeladores, que están disponibles en modelos de una y dos puertas, se han diseñado para ofrecer una fiabilidad y una protección diaria de las muestras.
Características principales
  • Sistema centralizado de información a la altura de la vista, el cual incluye un sistema de supervisión y control por microprocesador que facilita el acceso y la lectura de todos los controles e indicadores
  • mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras.
  • Sistema de dos puertas exclusivo para almacenar muestras de uso frecuente en la cámara superior y para garantizar el almacenamiento a largo plazo en la parte inferior
  • mango de puerta ergonómico fácil de usar, compatible con candado y con bloqueo por llave integrado.
  • Sistema de reserva de CO2 o LN2 opcional: Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
  • Registrador gráfico opcional El registrador gráfico puede instalarse al nivel de la vista en los modelos Forma 900 de - 86 °C
Estructura:
  • 127 mm (5 pulg) de espuma de poliuretano inyectada in situ: Reduce el consumo, mantiene el ajuste fijado de temperatura
  • Junta de la puerta de tres puntos que ofrece un mayor tiempo de almacenaje en el caso de que se abra la puerta
  • Cabinas de acero laminado en frío, de gran calibre y resistentes que resisten al desconchado y al óxido
  • Orificios de acceso de 25 mm (1 pulg): Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos
  • cuatro puertas interiores reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras su cierre.
  • Interior con pintura galvanizada (opción de acero inoxidable disponible)
  • Opción de condensador enfriado por agua disponible
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ultracongeladores de la serie Forma, capacidad para 216 cajas, 230 V, 50 Hz
Tipo Ultracongelador, vertical
Capacidad (imperial) 13 pies cúbicos
Capacidad (métrico) 368 l
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
Modelo de puerta 1 exterior, 4 interiores
No. of Doors 2
Puertas interiores 4
Material de la cabina Acero laminado en frío
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Con pintura galvanizada, estándar, acero inoxidable, opcional
Estantes 3
Capacidad del estante (imperial) 150 lb
Capacidad del estante (métrico) 68 kg
Certificaciones/conformidad CE, cULus, FDA clase I, UL
Modelo Vertical
Pantalla Indicador LED de botón
Tipo de condensador Aleta y tubo, refrigerado por aire forzado
Línea de productos Forma
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Manual
Refrigerado por agua Opcional
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 32,9 x 33,3 x 77,9 pulg (83,6 x 84,6 x 197,9 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 19,3 x 23 x 51,5 pulg (49 x 58,4 x 130,8 cm)
Superficie (imperial) 7,61 pies cuad.
Superficie (métrico) 0,71 metros cuadrados
Opciones de vigilancia Alarma, grabadora
Seguridad de acceso Bloqueo con llave, candado estándar
Registrador de gráficos Tinta para 7 días o sin tinta (opcional)
Salidas de datos RS-485, de 4 a 20 mA, contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional
Registro de datos integrado No disponible
Modos de funcionamiento Funcionamiento estándar
Seguridad ajustes control No disponible
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 12 A
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Vataje 980 W
Consumo energético 17 kW/día
Indicador de voltaje de línea Reducción/aumento
Compensación de voltaje Reducción/aumento
Capac. viales 21 600 x 2 ml
compresor Compresor hermético
Refrigerante R404A (1.ª etapa), R508B (2.ª etapa)
Peso con embalaje (imperial) 696 lb
Peso con embalaje (métrico) 316 kg
Peso (imperial) 646 lb
Peso (métrico) 293 kg
Admite Cajas (216)