Learn More
Foretinib, MedChemExpress
Código de producto. 16496557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496557 5 mg 5 miligramos
16470207 50 mg 50 miligramos
16434876 100 mg 100 miligramos
16433838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10338
MedChemExpress Foretinib is a multi-target tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.9 nM for Met and KDR.
Foretinib is a multi-target tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.9 nM for Met and KDR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Foretinib
CAS 849217-64-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H34F2N4O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo XL880 GSK1363089 GSK089 EXEL-2880
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (60.06 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(F)=C1)OC2=C3C=C(C(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=C2)OC)C5(CC5)C(NC6=CC=C(C=C6)F)=O
Peso molecular (g/mol) 632.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.65
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease