Learn More
Memmert™ Horno universal UF con convección de aire forzado& TwinDISPLAY
Código de producto. 15259925 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15259925 1060 l 1 PCS
12606987 32 l 1 PCS
12626987 53 l 1 PCS
12696987 74 l 1 PCS
12626997 108 l 1 PCS
12666997 161 l 1 PCS
12607007 256 l 1 PCS
12637007 449 l 1 PCS
12697007 749 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15259925 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UF1060plus
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16887.47€
    14904.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1983.47€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ideal para secar, calentar, envejecer, quemar y endurecer con precisión en la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UFplus de Memmert.
  • Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
  • Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
  • Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
  • El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición.
  • Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 37,43 pies cúb.
Certificaciones/conformidad GS, CE, cUL, DVE, EAC
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tipo de controlador TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Tipo de convección Forzado
Capacidad (métrico) 1060 l
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Estufa de secado
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria
Aislamiento Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 20 kg
Modelo UF1060PLUS
N.º de estantes 14
Tipo de tapón Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
Características de seguridad Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico
Material del estante Acero inoxidable
Control de temperatura Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Estabilidad de la temperatura Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 850 x 1040 x 1200 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1224 x 1720 x 1035 mm
Longitud (métrico) 1035 mm
Anchura (métrico) 1224 mm
Anchura (métrico) interior 1040 mm
Altura (métrico) 1720 mm
Altura (métrico) interior 1200 mm
Fondo (métrico) 1035 mm
Fondo interior (métrico) 850 mm
Peso con embalaje (métrico) 390 kg
Peso (métrico) 252 kg
Requisitos eléctricos 400 V, 50/60 Hz
Tensión 400 V
Vataje 7000 W
Frecuencia 50 Hz