Learn More
Memmert™ Horno universal UF con convección de aire forzado& Pantalla única
Código de producto. 12696977 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Förpackningsstorlek:
1 PCS
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Requisitos eléctricos Capacidad (métrico) Förpackningsstorlek
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 l 1 PCS
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 l 1 PCS
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 l 1 PCS
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 l 1 PCS
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 l 1 PCS
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 l 1 PCS
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 l 1 PCS
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 l 1 PCS
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12696977 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UF30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00€
    1569.00€ / paquete de 1
    Ahorro 416.00€
    20% Descuento
Visa alla kampanjer
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ideal para secar, calentar, envejecer, quemar y endurecer con precisión en la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UF de Memmert.
  • Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
  • Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
  • Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
  • El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantalla TFT a color de alta definición
  • Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Specifikationer
Capacidad (imperial) 1,1 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE, cUL, DVE, EAC, GS
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tipo de controlador SingleDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Tipo de convección Forzado
Capacidad (métrico) 32 l
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Estufa de secado
Pantalla 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY)
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria
Aislamiento Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 20 kg
Modelo UF30
N.º de estantes 3
Tipo de tapón Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
Características de seguridad Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico
Material del estante Acero inoxidable
Control de temperatura Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Estabilidad de la temperatura Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 400 x 320 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 585 x 704 x 434 mm
Longitud (métrico) 434 mm
Anchura (métrico) 585 mm
Anchura (métrico) interior 400 mm
Altura (métrico) 704 mm
Altura (métrico) interior 320 mm
Fondo (métrico) 434 mm
Fondo interior (métrico) 250 mm
Peso con embalaje (métrico) 64 kg
Peso (métrico) 45 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1600 W
Frecuencia 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.