Learn More
Memmert™ Estufa universal UF con sistema de circulatión de aire forzada y con SingleDISPLAY
Código de producto. 12656997 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Requisitos eléctricos Capacidad (métrico) unitSize
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 l 1 PCS
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 l 1 PCS
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 l 1 PCS
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 l 1 PCS
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 l 1 PCS
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 l 1 PCS
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 l 1 PCS
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 l 1 PCS
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 l 1 PCS
9 options
Código de producto. 12656997
Marca: Memmert™ UF160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para secar, calentar, envejecer, quemar y endurecer con precisión en la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UF de Memmert.
  • Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
  • Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
  • Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
  • El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantalla TFT a color de alta definición
  • Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,9 pies cúb.
Certificaciones/conformidad DVE, EAC, GS, CE, cUL
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tipo de controlador SingleDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Tipo de convección Forzado
Capacidad (métrico) 161 l
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Estufa de secado
Pantalla 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY)
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria
Aislamiento Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 20 kg
Modelo UF160
N.º de estantes 8
Tipo de tapón Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
Características de seguridad Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico
Material del estante Acero inoxidable
Control de temperatura Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Estabilidad de la temperatura Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 560 x 720 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 745 x 1104 x 584 mm
Longitud (métrico) 584 mm
Anchura (métrico) 745 mm
Anchura (métrico) interior 560 mm
Altura (métrico) 1104 mm
Altura (métrico) interior 720 mm
Fondo (métrico) 584 mm
Fondo interior (métrico) 400 mm
Peso con embalaje (métrico) 122 kg
Peso (métrico) 96 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1800/3200 W
Frecuencia 50/60 Hz