Learn More
Memmert™ Esterilizador con aire caliente con circulación de aire forzado con SingleDISPLAY
Código de producto. 12855863 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Fondo exterior (métrico):
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Fondo de la cámara (métrico):
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Altura exterior (métrico):
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Fondo exterior (métrico) Fondo de la cámara (métrico) Altura exterior (métrico) Tamaño de la unidad
12855863 108 L 584 mm 400 mm 864 mm 1 PCS
12875863 161 L 584 mm 400 mm 1104 mm cada uno
12865863 256 L 684 mm 500 mm 1183 mm 1 PCS
12885863 449 L 784 mm 600 mm 1247 mm 1 PCS
12815863 32 L 434 mm 250 mm 704 mm 1 PCS
12835863 53 L 514 mm 330 mm 784 mm 1 PCS
12895863 749 L 784 mm 600 mm 1726 mm 1 PCS
12845863 74 L 514 mm 330 mm 944 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12855863 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor SF110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2811.90€
    2612.00€ / paquete de 1
    Ahorro 199.90€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Utilice este esterilizador de vacío para una gran variedad de aplicaciones. El esterilizador con aire caliente, circulación de aire forzado y TwinDISPLAY Memmert™ esteriliza recipientes e instrumentos. Más seguro que la desinfección.
  • 1 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
  • SingleDISPLAY: Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantallas TFT a color de alta definición
  • Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
  • Tres valores de temperatura de selección libre
  • Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Circulación de aire forzado por turbina de aire silenciosa, ajustable en un 10 % de los pasos para cada segmento individualmente
  • Conexión de ventilación con solapa restrictora
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Alarma visual y acústica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Fondo exterior (métrico) 584 mm
Capacidad (métrico) 108 L
Fondo de la cámara (métrico) 400 mm
Para utilizar con (aplicación) Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación
Altura exterior (métrico) 864 mm
Modelo SF110
Temperatura (métrico) De 10 °C a 250 °C
Pantalla LED
Peso (métrico) 78 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Altura de la cámara (métrico) 480 mm
Altura (métrico) interior 480 mm
Incluye Certificado de calibración de obras
Frecuencia 50/60 Hz
Interfaz Puerto Ethernet
Programable Los parámetros como temperatura, velocidad del ventilador, posición de la válvula de aire, tiempo de programa, zonas horarias/horario de invierno se pueden ajustar en ControlCOCKPIT
Tensión 115/230 V
Vataje 2,2/2,8 kW
Anchura exterior (métrico) 745 mm