Learn More
Reactivo de Folin-Ciocalteu, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 16440704 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16440704 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16440704 Proveedor Reagecon N.º de proveedor FOCIRE01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.77€
    114.05€ / 100 ml
    Ahorro 10.72€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Descripción El reactivo líquido viene en un frasco Winchester de vidrio ámbar
Tipo de producto Reactivo de Folin-Ciocalteu
Cantidad 100 mL