Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Toallas plegadas
Código de producto. 10771283
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25 x 21 cm
Tela:
2 capas
Tamaño de la unidad:
paquete de 3200
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tela Tamaño de la unidad
10771283 25 x 21 cm 2 capas paquete de 3200
1 options
Código de producto. 10771283 Proveedor ZVG Zellstoff Vertrieb™ N.º de proveedor 1542204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.85€
    31.89€ / paquete de 3200
    Ahorro 4.96€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice el papel absorbente plegado ZVG Zellstoff Vertrieb™ en formato de 2 o 3 capas.También está disponible en varios tamaños, cantidades y colores.
  • Sistema para papel absorbente ZetForm™
  • Varios colores
  • Diversos grosores
Especificaciones
Tipo de producto Toalla doblada
Longitud (métrico) 25 cm
Anchura (métrico) 21 cm
Material Papel
Dimensiones (L x An) 25 x 21 cm
Tela 2 capas