Learn More
Kimberly-Clark™ Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius™
Descripción
- El mantenimiento sin complicaciones reduce los costes en zonas de uso intensivo
- Diseño elegante y contemporáneo con un acabado blanco, brillante y fácil de limpiar
- Candado oculto para rellenar
- Abertura personalizable para m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de toallas de mano plegadas |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 39,90 x 26,50 x 13,60 cm |
| Longitud (imperial) | 10,7 in |
| Longitud (métrico) | 39,9 cm |
| Anchura (imperial) | 10,4 in |
| Anchura (métrico) | 26,5 cm |
| Altura (imperial) | 5,4 in |
| Altura (métrico) | 13,6 cm |
| Admite | Toallas |
| Mostrar más |