Descripción
Características generales
- Mascarilla de pliegue de filtración de partículas
- Envasado individual
- Color: blanco
- También disponible sin válvula de exhalación
Características de seguridad
- Máscara facial FFP1 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo bastante altos
- No se puede reutilizar
Características de confort
- Pinza nasal flexible y ajustable
- El reborde de sellado suave garantiza una posición de sellado segura y cómoda de la mascarilla
- Bordes de material suave para una gran comodidad
- Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149 (marcado D) |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Estándar |
| Con válvula de exhalación | No |
| Eficacia de filtro | FFP2 |
| Mostrar más |