Learn More
Keystone Cleanroom Products Mascarillas faciales para salas blancas, irradiadas con rayos gamma Tyvek™ Extensión lateral
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17755299 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fastening Type:
Diadema
Lazos
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fastening Type Color unitSize
17755299 Diadema Azul paquete de 500
17765299 Diadema Verde paquete de 500
17775299 Lazos Azul paquete de 500
17785299 Lazos Verde paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17755299 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor S1461XLDEL2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las mascarillas estériles para salas blancas cuentan con una extensión lateral de Tyvek para brindar protección adicional. Disponible con cierre mediante lazos o diadema elástica doble.
  • Mascarillas estériles para salas limpias
  • Certificados de irradiación y conformidad con cada envío
  • Las extensiones laterales Tyvek™ permiten la expansión de la máscara para aumentar la cobertura y evitar la exposición facial n
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Azul
Fastening Type Diadema
Material SMS
Tamaño XL
Esterilidad Estéril
Dimensiones (L x An) 12,25 x 4 in
Modelo Plisado, S-1461
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Desechables Un solo uso
Incluye Extensión lateral
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 12,25 in
Longitud (métrico) 31 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm