Learn More
Keystone Cleanroom Products Mascarillas faciales para salas blancas, irradiadas con rayos gamma
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17745299 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Fastening Type:
Diadema
Lazos
Sujeciones en las orejas
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fastening Type Color unitSize
17745299 Sujeciones en las orejas Verde paquete de 500
17715299 Lazos Verde paquete de 500
17725299 Diadema Azul paquete de 500
17735299 Diadema Verde paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17745299 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor S1461ELAD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las mascarillas faciales para salas blancas irradiadas con rayos gamma evitan que las gafas se empañen y que la mascarilla se deslice. Disponible con cierre de lazo, diadema o lazo para la oreja.
  • Mascarillas estériles para salas limpias
  • Certificados de irradiación y conformidad con cada envío
  • Tipos de fijación: Tiras para las orejas, lazos o cinta para la cabeza
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Verde
Fastening Type Sujeciones en las orejas
Material SMS
Tamaño Grande
Esterilidad Estéril
Dimensiones (L x An) 7 x 4 in
Modelo Plisado, S-1461
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 18 cm
Cantidad de embalaje 500/caja
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm