Learn More
Keystone Cleanroom Products Mascarillas faciales para salas blancas, irradiadas con rayos gamma
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Mascarillas estériles para salas limpias
- Certificados de irradiación y conformidad con cada envío
- Tipos de fijación: Tiras para las orejas, lazos o cinta para la cabeza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara facial para sala blanca |
| Color | Verde |
| Fastening Type | Lazos |
| Material | SMS |
| Tamaño | Grande |
| Esterilidad | Estéril |
| Dimensiones (L x An) | 7 x 4 in |
| Modelo | Plisado, S-1461 |
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |