Learn More
Foamtec PharmaMOP™ Cleanroom Mop Heads
Código de producto. 15133514
Encompass
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster, 1/4 in. Foam
Poliéster, 1/8 in. Foam
Tipo de producto:
Recambio de mopa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto unitSize
15133514 Poliéster, 1/8 in. Foam Recambio de mopa cada uno
15143514 Poliéster, 1/4 in. Foam Recambio de mopa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15133514 Proveedor Foamtec N.º de proveedor FS853
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ultra-lightweight large area design for all critical cleanroom surfaces
  • Patent-pending and sterile, saturated mop head
  • Two direction 360° swivel
  • With 1.5 in. low profile design
  • Compatible with pull and figure-eight motions
  • SOP compliant
  • Compatible with steam sterilization cycles
  • Weight: 1.45 lb. (660g )
  • For cleaning and disinfection of walls, floors and ceilings, rough surfaces and high soil areas
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de mopa
Esterilidad No estéril
Incluye 0.125 in. Foam Core
Para utilizar con (aplicación) Ultra Lightweight Large Area Design for all Critical Cleanroom Surfaces
Material Poliéster, 1/8 in. Foam