Descripción
- Mejora de protección: Diseñada para mejorar el rendimiento de las gafas RUSH+ 2.0 y RUSH+ 2.0 XP en entornos exigentes.
- Junta de espuma para mejorar el sellado: Proporciona protección adicional contra el polvo, partículas y residuos al reducir los huecos entre las gafas y la cara.
- Correa ajustable para un ajuste seguro: Garantiza estabilidad durante el movimiento y tareas intensivas, mejorando la confianza y seguridad del usuario.
- Retención optimizada: Mantiene las gafas bien colocadas, incluso en condiciones de trabajo dinámicas o de alta actividad.
- Mejora la comodidad del usuario: La interfaz de espuma mejora la comodidad manteniendo una protección eficaz.
- Integración sencilla: Diseñada específicamente para una compatibilidad fluida con los modelos RUSH+ 2.0 y RUSH+ 2.0 XP.
- Amplía la versatilidad del producto: Permite adaptar gafas de seguridad estándar para entornos más exigentes.
- Apoya el cumplimiento: Un ajuste y protección mejorados ayudan a fomentar el uso constante entre los trabajadores.
- Ideal para aplicaciones exigentes: Adecuado para construcción, mantenimiento, trabajos industriales y entornos con polvo o partículas en suspensión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 16321-1 |
| Tipo de producto | Kit de espuma y correa |
| Color de marco | Negro |
| Incluye | Junta y correa de espuma |
| Tamaño | M/L |