Learn More
Tork Jabón en espuma
Código de producto. 30243792 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 6
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30243792 Paquete de 6 paquete de 6
1 options
Código de producto. 30243792 Proveedor Tork N.º de proveedor 470022
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Jabón de manos espumoso de lujo con agradable fragancia y control de porciones
  • Alta capacidad:
  • Proporcionar control de las porciones y prevenir el uso excesivo
  • Ofrezca a sus visitantes un lujoso jabón de manos espumoso con una agradable fragancia, que dejará sus manos suaves y tersas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de espuma
Color Rosa
Formulario Espuma
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 235 x 184 x 224 mm
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Dispensadores S34
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 4.330 in
Longitud (métrico) 110 mm
Envase Bolsa de plástico
Intervalo de pH 5
Cantidad Paquete de 6
Esterilidad No estéril
Volumen (imperial) 27,05 oz
Volumen (métrico) 800 mL
Peso (imperial) 31,35 onzas.
Peso (métrico) 889 g