Learn More
Eurofins DiscoverX Fms Protein, Active
Descripción
CSF1R (colony stimulating factor I receptor), formerly known as FMS (McDonough feline sarcoma viral oncogene), is a receptor tyrosine kinase for CSF-1 and expressed primarily in monocytes, macrophages, and human tumor tissue. CSF-1 binding to FMS induces dimerization of the tyrosine kinase domain of the receptor, and stimulates the survival, proliferation, and differentiation of haematopoietic cells of the monocyte-macrophage series.
GenBank U63963
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 50.2 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥75% |
| Expresión | Fms, active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.