Learn More
FMR1NB Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™
Código de producto. 30568430 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30568430 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30568430 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346307V
Rabbit Polyclonal Antibody
FMR1NB Polyclonal antibody specifically detects FMR1NB in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FMR1NB
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cancer/testis antigen 37, CT37Sarcoma antigen NY-SAR-35, FLJ25736, fragile X mental retardation 1 neighbor, fragile X mental retardation 1 neighbor protein, NYSAR35, NY-SAR-35
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno fragile X mental retardation 1 neighbor. (Uniprot# Q8N0W7)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 158521
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG