Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | FMN1 |
| Sinónimo | DKFZp686C2281, DKFZp686G2387, FLJ45135, FMNLimb deformity protein homolog, formin (limb deformity), formin 1, formin-1, LDDKFZP686C2281, MGC125288, MGC125289 |
| Símbolo de gen | FMN1 |