Learn More
Fluvastatin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16466516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16466516 100 mg 100 miligramos
16412267 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16466516
Marca: Medchem Express HY14664A
MedChemExpress Fluvastatin sodium (XU 62320) is a first fully synthetic, competitive HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 of 8 nM. Fluvastatin sodium protects vascular smooth muscle cells against oxidative stress through the Nrf2-dependent antioxidant pathway.
Fluvastatin sodium (XU 62320) is a first fully synthetic, competitive HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 of 8 nM. Fluvastatin sodium protects vascular smooth muscle cells against oxidative stress through the Nrf2-dependent antioxidant pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvastatin sodium
CAS 93957-55-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25FNNaO4
Cantidad 100 mg
Sinónimo XU 62-320
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (115.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C(N1C(C)C)=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 433.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.45
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation