Learn More
Flutriafol, TRC
Código de producto. 30134525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134525 1 g 1 g
30135910 250 mg 250 miligramos
17982735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5997001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76674-21-0
Fórmula molecular C16 H13 F2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 301.29
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-(2-fluorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)- (9CI, ACI), α-(2-Fluorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol (ACI), Flutriafol, Impact, Impact (fungicide), PP 450, PP 450-5, R 152450, Rayora, Sinker
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol
SMILES OC(Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccccc3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutriafol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13F2N3O/c17-13-7-5-12(6-8-13)16(22,9-21-11-19-10-20-21)14-3-1-2-4-15(14)18/h1-8,10-11,22H,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1027
Porcentaje de pureza >95%