Learn More
Memmert™ Conjunto de ajuste enrasado (separación de cubierta de marco entre la estufa y la abertura de pared, con ranuras de aire) para Ipp55
Tienda Memmert ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Incubadora refrigerada por Peltier IPP55 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Unidad empotrada |