Learn More
Flurobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904521 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904521 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10733671 100 g Frasco de vidrio 100 g
10317040 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119340025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-06-6
Fórmula molecular C6H5F
Peso molecular (g/mol) 96.10
Número MDL MFCD00000280
Clave InChI PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
Nombre IUPAC fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorobenzene
Punto de fusión -42.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 85.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5F
Índice de refracción 1.4643 to 1.4663
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 05,IV,632
Índice Merck 15,4201
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and water
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.