Learn More
Flurobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317040 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10317040 500 g Frasco de vidrio 500 g
10733671 100 g Frasco de vidrio 100 g
11904521 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10317040 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 119345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.40€
    62.65€ / 500 g
    Ahorro 10.75€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-06-6
Fórmula molecular C6H5F
Peso molecular (g/mol) 96.10
Número MDL MFCD00000280
Clave InChI PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
Nombre IUPAC fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorobenzene
Punto de fusión -42.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 85.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5F
Índice de refracción 1.4643 to 1.4663
Cantidad 500 g
Beilstein 05,IV,632
Índice Merck 15,4201
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and water
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.