Learn More
Cytiva Superlazos de vidrio de caucho para fluoroscopia de plástico para fluoroscopia
Código de producto. 10359227 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10359227 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10359227 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 19758501
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Superloop permite la introducción de grandes volúmenes de muestras en un sistema de líquido LC presurizado
Superloop permite la introducción de grandes volúmenes de muestras en un sistema de líquido LC presurizado. Se utiliza junto con la válvula de inyección MV-7, INV-907, V9-Inj o V9H-Inj y sustituye a un bucle de muestras simple. Superloop funciona junto con válvulas de 7 puertos. Un sello móvil crea dos cámaras, de manera que el tampón bombeado en la cámara superior fuerza la muestra desde la cámara inferior sin mezclarla ni diluirla. Una vez que el sello llega al fondo de la cámara inferior, un canal de derivación en el Superloop de 10 ml y 50 ml o una válvula de titanio en Superloop de 150 mL permite que el tampón siga la muestra hasta la columna, si se desea.
  • El superlazo se puede utilizar junto con válvulas de 7 puertos.
  • Los dispositivos patentados permiten la carga controlada de muestras de gran tamaño, en forma de varias inyecciones pequeñas o de una sola inyección grande.
  • También pueden usarse para inyectar pulsos de una solución de tampón específica.
  • Flexible: Inyecte volúmenes de muestra grandes o pequeños.
  • Alta reproducibilidad y recuperación.
  • Sin dilución de gradiente con sello móvil interno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño (métrico) 30 mm de diámetro × 130 mm de largo
Presión máxima 40 bar
Temperatura máx. (métrico) De 4 °C a 40 °C
Para utilizar con (equipo) Se utiliza junto con los sistemas de cromatografía preparativa de GE Healthcare
Longitud (métrico) 130 mm
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Volumen (métrico) 10 ml