Learn More
Cytiva Superlazos de vidrio de caucho para fluoroscopia de plástico para fluoroscopia
Código de producto. 11340122 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11340122 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11340122 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 19785001
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Introducir muetsras de grandes volúmenes en un sistema de LC de líquido presurizado. El Superloop de vidrio de caucho fluorado de Cytiva Fluoro Plastics se utiliza junto con la válvula de inyección MV-7, INV-907, V9-Inj o V9H-Inj y reemplaza un simple buc
  • El superlazo se puede utilizar junto con válvulas de 7 puertos.
  • Los dispositivos patentados permiten la carga controlada de muestras de gran tamaño, en forma de varias inyecciones pequeñas o de una sola inyección grande.
  • También pueden usarse para inyectar pulsos de una solución de tampón específica.
  • Flexible: Inyecte volúmenes de muestra grandes o pequeños.
  • Alta reproducibilidad y recuperación.
  • Sin dilución de gradiente con sello móvil interno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Superlazo
Material Plástico fluorado, caucho fluorado, vidrio
Volumen (métrico) 50 mL