Descripción
- Pueden usarse en soluciones acuosas y en casi todos los disolventes orgánicos que se suelen usar en la cromatografía líquida de macromoléculas
- Excepciones: hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas, ésteres alifáticos y fenol
- No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | HiScale columnas |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Tipo de producto | Junta tórica |
| Material | Monómero de propileno fluorado |
| Tamaño | 15,8 x 2,62 mm |