Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Monitores de pH y conductividad |
| Cantidad | 2/paquete |
| Tipo de producto | Junta tórica |
| Material | Monómero de propileno totalmente fluorado |
| Tamaño | 5,3 x 2,4mm |