Learn More
Estándar de fluoruro para cromatografía iónica (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) en agua (H2o), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11556653 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11556653 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11556653 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ICAS03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.30€
    34.39€ / 100 ml
    Ahorro 7.91€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fabricado gravimétricamente a partir de material ultrapuro, probado y verificado utilizando un cromatógrafo de iones de última generación y certificado utilizando el resultado gravimétrico, corregido por densidad, según una especificación de ±0,2%
  • Estándar de referencia de cromatografía iónica, material de referencia de cromatografía iónica
  • ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
  • ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
  • Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de estándares de cromatografía iónica) y botellas prelimpiadas.
  • Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Descripción Matriz: H₂O
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes Fluoride
Forma física Líquido
Concentración 1 mg/mL (1000 ppm)
Técnica Cromatografía iónica, Medición de anión
Elemento Fluoruro
Cantidad 100 mL