Descripción
- Solo debe añadir una gota de la solución de ácido clorhídrico (pH ≤ 1) al papel de pruebas para obtener una lectura inmediata
- Las altas concentraciones de fluoruros se indican por la aparición de un punto blanco amarillento
- Los porcentajes inferiores de fluoruros se indican mediante un anillo blanco amarillento
- Los iones de fluoruro complejos reaccionan de la misma manera que los iones de fluoruro libres
- Límite de sensibilidad: 20 mg/l (ppm)
- Interferencias:
- Cloratos y bromatos; la interferencia se elimina añadiendo ditionito sódico (Na2S2O4)
- Sulfato en cantidades muy grandes; la interferencia se puede eliminar añadiendo cloruro de bario
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De rosa a amarillo/blanco |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del fluoruro |
| Especificaciones de parámetros | Límite de sensibilidad: 20 mg/l F– |
| Cantidad | 200/Paq. |
| Tiempo de prueba | Inmediato |
| Tipo | Papel de prueba cualitativa |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 70 mm |