Learn More
R&D Systems™ Fluorescent Particle Array (10 peaks) Kit
Código de producto. 18670064 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18670064 10 x 1 mL 1 set
1 options
Código de producto. 18670064 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP318584
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Used to develop assays for allergy testing, autoimmune diseases, cardiac markers, cytokine detection, endocrine markers, infectious disease markers, isotyping, genotyping, kinase and phosphorylated protein activity, metabolic markers, and tissue typing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Formato Deionized water
Conservante 0.02% Sodium Azide
Línea de productos Novus
Cantidad 10 x 1 mL