Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (HEK293 cell line)
Código de producto. 30243664 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg
Código de producto.
30243664 100 μg
1 options
Código de producto. 30243664 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP341039
Highly pure fluorescent exosome standards with superior performance, suitable for extracellular vesicle (EV) tracking studies, flow cytometry, and electron microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles.
Para utilizar con (aplicación) The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. Membrane lipid dye (penetrates into exosome membrane).
Tampón Cell culture media
Cantidad 100 μg