Learn More
Cystatin A Antibody (CPTC-CSTA-1), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18620757 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620757 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620757 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308498PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cystatin A Monoclonal antibody specifically detects Cystatin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cystatin A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-CSTA-1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen cystatin A (stefin A), cystatin AS, cystatin-A, STF1Cystatin-AS, STFAStefin-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cystatin A protein (Uniprot: P01040)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1475
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Línea de productos Novus