Learn More
Fluoranteno, 98%
Código de producto. 10182380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10182380 25 g Frasco de vidrio 25 g
10102390 100 g Frasco de vidrio 100 g
10646112 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10182380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    38.65€ / 25 g
    Ahorro 3.95€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 206-44-0 | C16H10 | 202,26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206-44-0
Fórmula molecular C16H10
Peso molecular (g/mol) 202.26
Número MDL MFCD00001184
Clave InChI GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo idryl, 1,2-benzacenaphthene, benzo jk fluorene, rcra waste number u120, 1,2-1,8-naphthylene benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthalenediyl, 1,2-1,8-naphthalenediyl benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthylene, benzo j,k fluorene
PubChem CID 9154
ChEBI CHEBI:33083
Nombre IUPAC fluoranteno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoranthene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 109.0°C to 111.0°C
Color Beige grisáceo a verde amarillento o amarillo
Punto de ebullición 384.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 05, I, 344
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoranthene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación