Learn More
Flunixin Meglumine, TRC
Código de producto. 30134244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134244 100 mg 100 miligramos
30004883 10 mg 10 miligramos
30011185 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF455400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42461-84-7
Fórmula molecular C14 H11 F3 N2 O2 . C7 H17 N O5
Peso molecular (g/mol) 491.46
Sinónimo Flunixin Meglumine
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol; 2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico ácido
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixin meglumine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.1879
Porcentaje de pureza >95%